Få mere at vide
Fisherbrand™ Skal Vial Kit, Amber Glas, PE stik
Artikelnummer. p-7113970 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
2,3 ml
4 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11565914
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anbefalet til HPLC-brug.
  • Skalhætteglas og de relevante propper kan også leveres som et 2-i1-KIT
  • En praktisk og billig kombination af hætteglas/tab til ukritiske analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Shell Vial
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 2,3 ml
Højde (metrisk) 31.5 mm
Lukkestørrelse 11
Markeringssted Nej