Tekniske data
| Oversigt | Shell Vial |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11.6 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 2,3 ml |
| Lukkestørrelse | 11 |
| Markeringssted | Nej |
| Højde (metrisk) | 31.5 mm |