Få mere at vide
Fisherbrand™ Skal Vial Kit, Amber Glas, PE stik
Artikelnummer. 10455982 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2,3 ml
4 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10455982 4 ml Pakke med 100
11565914 2,3 ml Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10455982
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anbefalet til HPLC-brug.
  • Skalhætteglas og de relevante propper kan også leveres som et 2-i1-KIT
  • En praktisk og billig kombination af hætteglas/tab til ukritiske analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Shell Vial
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 14.65 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 4 ml
nr. pr. pakke 100
Lukkestørrelse 15
Markeringssted Nej
Højde (metrisk) 44.6 mm