Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.8 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 1,1 ml |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Lukkestørrelse | 8 |
| Markeringssted | Nej |
| Højde (metrisk) | 35 mm |