Få mere at vide
Fisherbrand™ Skalhætteglassæt, 8 mm, ravfarvet glas, PE-stik
Artikelnummer. p-7113969 Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1 ml
1,4 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10224852
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
  • ND8
  • Glas
  • Ravgul
  • 1 ml
  • Prop
  • Sstjerneformet membran
  • Polyethylen
  • Klarhed
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 8.2 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 1 ml
Højde (metrisk) 40 mm
Lukkestørrelse 8
Markeringssted Nej