Få mere at vide
Fisherbrand™ Skalhætteglassæt, 8 mm, ravfarvet glas, PE-stik
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
1 ml
1,4 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8.2 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | 1,4 ml |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Højde (metrisk) | 40 mm |
| Type | 1. hydrolytisk klasse |
| Lukkestørrelse | 8 |
| Markeringssted | Nej |