Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hyldesæt m/stativer og æsker til Thermo Scientific™ Ultra-lav temperatur frysere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
Boxes (120/6 Racks)
Boxes (75/3 Racks)
Æsker (100/4 stativer)
Æsker (100/5 stativer)
Æsker (125/5 stativer)
Æsker (140/7 stativer)
Æsker (150/6 stativer)
Æsker (175/7 stativer)
Æsker (48/4 stativer)
Æsker (60/3 stativer)
Æsker (80/4 stativer)
Æsker (80/5 stativer)
Til brug med (udstyr):
Forma 900, Forma 7000, TSE og TSD Series (13 cu. ft. modeller)
Forma 900, Forma 7000, TSE og TSD Series (17 cu. ft. modeller)
Forma 900, Forma 7000, TSE og TSD Series (23 cu. ft. modeller)
HERAfreeze HFU B-serien, Revco ExF og DxF serien
HERAfreeze HFU B-serien, Revco ExF- og DxF-serien (13 cu. ft. modeller)
HERAfreeze HFU B-serien, Revco ExF- og DxF-serien (17 cu. ft. modeller)
Thermo Scientific TDE-serien (14,9 cu.ft.)
Thermo Scientific TSX Serie (33,5 cu. ft.)
Thermo Scientific TSX and TDE Series (28.8 cu.ft.)
Thermo Scientific TSX og TDE-serien (19 cu. ft.)
Thermo Scientific TSX og TDE-serien (24,1 cu. ft.)
Thermo Scientific TSX og TDE-serien (28,8 cu. ft.)
Antal stativer:
3
4
5
6
7
Unit Size:
Hver
Description
Maksimer opbevaringspladsen med hyldesæt med stativer og kasser til Thermo Scientific™ Ultra-lav temperatur frysere, med 2 tommer kasser med skillevægge.
Features
- Stainless steel racks
- Boxes
- Cell dividers
Warranty varies by country. Please contact us for details.
Specifications
Specifications
| Celledelere | 100 |
| Produkttype | Shelf Kit |
| Oversigt | Shelf Kit |
| Farve | White |
| Holder | Boxes (120/6 Racks) |
| Materiale | Stainless Steel |
| Form | Square |
| Hylder | 5 |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific TSX and TDE Series (28.8 cu.ft.) |
| Antal stativer | 6 |