Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hyldesæt m/stativer og æsker til Thermo Scientific™ Ultra-lav temperatur frysere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
Kasser (120/6 stativer)
Kasser (75/3 stativer)
Æsker (100/4 stativer)
Æsker (100/5 stativer)
Æsker (125/5 stativer)
Æsker (140/7 stativer)
Æsker (150/6 stativer)
Æsker (175/7 stativer)
Æsker (48/4 stativer)
Æsker (60/3 stativer)
Æsker (80/4 stativer)
Æsker (80/5 stativer)
Til brug med (udstyr):
Forma 900, Forma 7000, TSE og TSD Series (13 cu. ft. modeller)
Forma 900, Forma 7000, TSE og TSD Series (17 cu. ft. modeller)
Forma 900, Forma 7000, TSE og TSD Series (23 cu. ft. modeller)
HERAfreeze HFU B-serien, Revco ExF og DxF serien
HERAfreeze HFU B-serien, Revco ExF- og DxF-serien (13 cu. ft. modeller)
HERAfreeze HFU B-serien, Revco ExF- og DxF-serien (17 cu. ft. modeller)
Thermo Scientific TDE-serien (14,9 cu.ft.)
Thermo Scientific TSX Serie (33,5 cu. ft.)
Thermo Scientific TSX og TDE-serien (19 cu. ft.)
Thermo Scientific TSX og TDE-serien (24,1 cu. ft.)
Thermo Scientific TSX og TDE-serien (28,8 cu. ft.)
Thermo Scientific TSX- og TDE-serien (28,8 kubikfod)
Antal stativer:
3
4
5
6
7
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Maksimer opbevaringspladsen med hyldesæt med stativer og kasser til Thermo Scientific™ Ultra-lav temperatur frysere, med 2 tommer kasser med skillevægge.
Funktioner
Garantien varierer fra land til land. Kontakt os venligst for detaljer.
- Rustfrit stål stativer
- Kasser
- Celledelere
Garantien varierer fra land til land. Kontakt os venligst for detaljer.
Tekniske data
Tekniske data
| Celledelere | 100 |
| Inkluderer | 4 glidende skuffestativer og (48) 2 tommer kasser med 100 celledelere |
| Produkttype | Hyldesæt |
| Oversigt | Hyldesæt |
| Holder | Æsker (48/4 stativer) |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Hylder | 4 etager |
| Til brug med (udstyr) | Forma 900, Forma 7000, TSE og TSD Series (13 cu. ft. modeller) |
| Antal stativer | 4 |