Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hyldesæt m/stativer og æsker til Thermo Scientific™ Ultra-lav temperatur frysere
Artikelnummer. 11840543 Shop alle Thermo Scientific produkter
Holder:
Kasser (120/6 stativer)
Kasser (75/3 stativer)
Æsker (100/4 stativer)
Æsker (100/5 stativer)
Æsker (125/5 stativer)
Æsker (140/7 stativer)
Æsker (150/6 stativer)
Æsker (175/7 stativer)
Æsker (48/4 stativer)
Æsker (60/3 stativer)
Æsker (80/4 stativer)
Æsker (80/5 stativer)
Til brug med (udstyr):
Forma 900, Forma 7000, TSE og TSD Series (13 cu. ft. modeller)
Forma 900, Forma 7000, TSE og TSD Series (17 cu. ft. modeller)
Forma 900, Forma 7000, TSE og TSD Series (23 cu. ft. modeller)
HERAfreeze HFU B-serien, Revco ExF og DxF serien
HERAfreeze HFU B-serien, Revco ExF- og DxF-serien (13 cu. ft. modeller)
HERAfreeze HFU B-serien, Revco ExF- og DxF-serien (17 cu. ft. modeller)
Thermo Scientific TDE-serien (14,9 cu.ft.)
Thermo Scientific TSX Serie (33,5 cu. ft.)
Thermo Scientific TSX og TDE-serien (19 cu. ft.)
Thermo Scientific TSX og TDE-serien (24,1 cu. ft.)
Thermo Scientific TSX og TDE-serien (28,8 cu. ft.)
Thermo Scientific TSX- og TDE-serien (28,8 kubikfod)
Antal stativer:
3
4
5
6
7
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11840543
Brand: Thermo Scientific™ RSK600SD4
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maksimer opbevaringspladsen med disse hyldesæt til Thermo Scientific™ Ultra-lav temperatur frysere.
Maksimer opbevaringspladsen med hyldesæt med stativer og kasser til Thermo Scientific™ Ultra-lav temperatur frysere, med 2 tommer kasser med skillevægge.
Funktioner
  • Rustfrit stål stativer
  • Kasser
  • Celledelere
Garantien varierer fra land til land. Kontakt os venligst for detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celledelere 100
Produkttype Hyldesæt
Oversigt Hyldesæt
Holder Æsker (150/6 stativer)
Materiale Rustfrit stål
Hylder 4 etager
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific TSX og TDE-serien (28,8 cu. ft.)
Antal stativer 6