Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hyldesæt til Thermo Scientific™ Ultra-lav temperatur frysere
Artikelnummer. 11346401 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Forma 88300; TSU300; HFU300T; Revco UxF300
Forma 88400; TSU400; HFU400T; Revco UxF400
Forma 88500; TSU500; HFU500T; Revco UxF500
Forma 88600; TSU600; HFU600T; Revco UxF600
Forma 88700; TSU700; HFU700T; Revco UxF700
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11346401 Forma 88300; TSU300; HFU300T; Revco UxF300 Hver
11356401 Forma 88400; TSU400; HFU400T; Revco UxF400 Hver
11366401 Forma 88500; TSU500; HFU500T; Revco UxF500 Hver
11376401 Forma 88600; TSU600; HFU600T; Revco UxF600 Hver
11386401 Forma 88700; TSU700; HFU700T; Revco UxF700 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11346401 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. SK300
Maksimer opbevaringspladsen med hyldesæt designet til Thermo Scientific™ Ultra-lav temperatur frysere.
Maksimer lagerplads med Thermo Scientific™ Hyldesæt til Thermo Scientific™ Ultra-lav temperatur frysere; designet til brug med med Thermo Scientific™ Forma™ 8800, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF, og TSU Serie frysere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Inkluderer en hylde og clips
Type Hyldesæt
Hylder 1
Til brug med (udstyr) Forma 88300; TSU300; HFU300T; Revco UxF300