Få mere at vide
Asecos™ Hyldeværnssystem
Artikelnummer. 15836501 Shop alle asecos produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
V90 modeller
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15836501 V90 modeller Hver
1 options
Artikelnummer. 15836501 Leverandør Asecos™ Leverandørnr. 35099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.70 DKK
    565.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 100.09 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikrer genstande sikkert på hylder i sikkerhedsopbevaringsskabe.
  • Tilbehørsartikel
  • Fremstillet af pulverlakeret stålplade
  • Til V90 skabe
Tekniske data
Dimensioner (D x B x H) 40 x 719 x 80 mm
Til brug med (applikation) Sikring af varer på hylder
Til brug med (udstyr) V90 modeller
Vægt (metrisk) 0.75 kg
Materiale Stål
Produkttype Autoværnssystem