Få mere at vide
BOLA Sheets
Bredde (metrisk):
150 mm
300 mm
600 mm
Tykkelse:
0,025 mm
0,05 mm
0,25 mm
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
1,5 mm
Beskrivelse
Delivered in rolls with a length of 1000 mm.
Tekniske data
Tekniske data
| Absorberingsevne | Non-absorbent |
| Bredde (metrisk) | 300 mm |
| Tykkelse | 0,75 mm |