Få mere at vide
BOLA Sheets
Artikelnummer. p-200110021
Bredde (metrisk):
150 mm
300 mm
600 mm
Tykkelse:
0,025 mm
0,05 mm
0,25 mm
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
1,5 mm
Artikelnummer. 10470342
Brand: BOLA S180310
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sheets, Non-absorbant
Delivered in rolls with a length of 1000 mm.
Tekniske data
Absorberingsevne Non-absorbent
Bredde (metrisk) 300 mm
Tykkelse 0,75 mm