Få mere at vide
BOLA Sheets
Beskrivelse
Leveret i ruller med en længde på 1000 mm.
Tekniske data
Tekniske data
| Absorberingsevne | Ikke-absorberende |
| Bredde (metrisk) | 150 mm |
| Tykkelse | 0,05 mm |