Få mere at vide
BOLA Sheets
Artikelnummer. 10461371
Skift visning
Bredde (metrisk):
150 mm
300 mm
600 mm
Tykkelse:
0,025 mm
0,05 mm
0,25 mm
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
1,5 mm
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Tykkelse
10461371 300 mm 0,025 mm
10470342 300 mm 0,75 mm
10689981 300 mm 1,5 mm
10064800 600 mm 0,5 mm
10655601 600 mm 0,75 mm
10154731 600 mm 1 mm
10054860 150 mm 0,025 mm
10003531 150 mm 0,05 mm
10228590 300 mm 0,05 mm
10783491 300 mm 0,25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10461371 Leverandør BOLA Leverandørnr. S183334
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sheets, Non-absorbant
Delivered in rolls with a length of 1000 mm.
Tekniske data
Absorberingsevne Non-absorbent
Bredde (metrisk) 300 mm
Tykkelse 0,025 mm