Få mere at vide
BOLA Sheets
Beskrivelse
Delivered in rolls with a length of 1000 mm.
Tekniske data
Tekniske data
| Absorberingsevne | Non-absorbent |
| Bredde (metrisk) | 300 mm |
| Tykkelse | 0,025 mm |