Få mere at vide
Sheet Steel Oxygen Cylinder Trolleys
Dimensioner (L x B x H):
460 x 410 x 1100 mm
470 x 480 x 1100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
The tubular frame has a sheet steel base and retaining straps to hold the cylinder in position. Each trolley is fitted with anti-static metal centred wheels and front 100mm non-marking corner buffers.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Oxygen Cylinder Trolley |
| Materiale | Sheet Steel |
| Dimensioner (L x B x H) | 470 x 480 x 1100 mm |
| Til brug med (applikation) | Ideal for use in hospitals |
| Til brug med (udstyr) | Carrying oxygen cylinders |
| Højde (metrisk) | 1100 mm |
| Længde (metrisk) | 470 mm |
| Vægt (metrisk) | 14 kg |
| Bredde (metrisk) | 480 mm |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.