Få mere at vide
Sheet Steel Oxygen Cylinder Trolleys
Artikelnummer. 12945961
Encompass
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
460 x 410 x 1100 mm
470 x 480 x 1100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
12945961 470 x 480 x 1100 mm Hver
12935961 460 x 410 x 1100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12945961 Leverandør Brand Not Defined Leverandørnr. TS180L
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
The tubular frame has a sheet steel base and retaining straps to hold the cylinder in position. Each trolley is fitted with anti-static metal centred wheels and front 100mm non-marking corner buffers.
Tekniske data
Type Oxygen Cylinder Trolley
Materiale Sheet Steel
Dimensioner (L x B x H) 470 x 480 x 1100 mm
Til brug med (applikation) Ideal for use in hospitals
Til brug med (udstyr) Carrying oxygen cylinders
Højde (metrisk) 1100 mm
Længde (metrisk) 470 mm
Vægt (metrisk) 14 kg
Bredde (metrisk) 480 mm