Få mere at vide
Sheet Steel Oxygen Cylinder Trolleys
Artikelnummer. 12935961
Encompass
Dimensioner (L x B x H):
460 x 410 x 1100 mm
470 x 480 x 1100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12935961
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
The tubular frame has a sheet steel base and retaining straps to hold the cylinder in position. Each trolley is fitted with anti-static metal centred wheels and front 100mm non-marking corner buffers.
Tekniske data
Type Oxygen Cylinder Trolley
Materiale Sheet Steel
Dimensioner (L x B x H) 460 x 410 x 1100 mm
Til brug med (applikation) Ideal for use in hospitals
Til brug med (udstyr) Carrying oxygen cylinders
Højde (metrisk) 1100 mm
Længde (metrisk) 460 mm
Vægt (metrisk) 13 kg
Bredde (metrisk) 410 mm
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.