Få mere at vide
Fisherbrand™ Plade komprimeret kork
Artikelnummer. 12396447 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Materiale:
Kork
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
12396447 Kork Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 12396447
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.99 DKK
    176.33 DKK / Pakke med 5
    Spare 135.66 DKK
    43% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til entomologisk arbejde.
Komprimeret plade med en tykkelse på 6 mm
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til entomologisk arbejde
Mængde 5/Pk.
Størrelse 300 x 300mm
Materiale Kork
Produkttype Insektspredebræt