Få mere at vide
Fisherbrand™ Mylar sheet for Vacuum Gel Dryers
Artikelnummer. 12368546
Skift visning
Til brug med (udstyr):
FGD-5040 Fisherbrand Vakuum Gel Tørretumbler System
Mylar Fisherbrand Geltørrer
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12368546 FGD-5040 Fisherbrand Vakuum Gel Tørretumbler System Hver
11784306 Mylar Fisherbrand Geltørrer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12368546 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. GDMS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Accessory for use with vacuum gel dryers
  • Clear cover for viewing of the drying process
  • Used as an accessory for Vacuum gel dryer systems
Tekniske data
Farve White
Til brug med (udstyr) FGD-5040 Fisherbrand Vakuum Gel Tørretumbler System
Type Sheet