Få mere at vide
Sheep anti-Rat IgG (H+L) Secondary Antibody, PE/Cy5.5, R&D Systems™
Artikelnummer. 18508980 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
500 μg
Artikelnummer. Mængde
18508980 500 μg
1 options
Artikelnummer. 18508980 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NB1206847PECY55
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Sheep Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IgG (H+L)
Applikationer Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret PE-Cyanine5.5
Formulering PBS
Værtsarter Sheep
Immunogen Rat IgG whole molecule
Oprensningsmetode Multi-step
Mængde 500 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Produkttype Antibody
Isotype IgG
Produktlinje Novus