Få mere at vide
Sheep Anti-Horse IgA H&L, Abcam
Artikelnummer. 32120721 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
32120721 1 mg
1 options
Artikelnummer. 32120721 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab1128811mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Sheep Polyclonal Antibody
Sheep Anti-Horse IgA H&L
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Tekniske data
Antigen Horse IgA
Applikationer ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (FFPE), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Formulering pH: 7.2, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: PBS
Værtsarter Sheep
Immunogen Horse IgA
Oprensningsmetode Affinity purification
Mængde 1 mg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Not Available
Indhold og opbevaring -20°C
Produkttype Primary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Forsendelsestilstand Blue Ice
Målmolekyle Horse IgA