Få mere at vide
Invitrogen™ Sheep anti-Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Artikelnummer. 11559200
Skift visning
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11559200 1 mg 1mg
1 options
Artikelnummer. 11559200 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PA184664
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Sheep Polyclonal Secondary Antibody
Sheep anti Bovine IgG polyclonal antibody recognizes bovine IgG and shows no cross - reactivity with other bovine immunoglobulin classes in immunoelectrophoresis.
Anti-Bovine secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for bovine (cow, ox) immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Bovine IgG (H+L)
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugeret HRP
Formulering PBS with 0.05% ProClin 300
Værtsarter Sheep
Immunogen Purified bovine IgG.
Oprensningsmetode Affinity chromatography
Mængde 1 mg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Bovine
Indhold og opbevaring 4°C, do not freeze
Produkttype Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.