Få mere at vide
Sharpsguard™ Cyto 1 Polypropylene Disposal Bin, yellow with purple lid, 1L
Farve:
Gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Lukketype | Hinged Lid |
| Farve | Gul |
| Engangs | Single-use |
| Inkluderer | Absorbent pads, hinged lid |
| Materiale | Polypropylene |