Få mere at vide
Sharpsguard™ pharmi 5 Multi-Purpose 4,68L affaldsbeholder
Artikelnummer. 12392439
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
4.68 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12392439 4.68 L Hver
1 options
Artikelnummer. 12392439 Leverandør Daniels Healthcare Leverandørnr. DD205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.56 DKK
    18.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.73 DKK
    26% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
En ideel beholder til almindeligt brug af medicinaffald til bortskaffelse af medicinaffald i original emballage. Sharpsguard™ pharmi 5 Multi-Purpose 4,68L affaldsbeholder leveres med låg samlet.
  • Stiv polypropylen konstruktion og vægtykkelse
  • Tilbyder enestående beskyttelse mod indtrængende skarpe genstande og lækkende væsker
  • Når beholderen er fuld til påfyldningslinjen, skal den låses og bortskaffes sikkert
  • Alle har tydelige British Standard markeringer, brugervejledning og en synlig udfyldningslinje
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 4.68 L
Certificeringer/compliance BS 7320: 1990, ISO 9002
Lukketype Låg
Farve Blå
Højde (metrisk) 285 mm
Længde (metrisk) 176 mm
Åbningsstørrelse (metrisk) 77 x 45 mm (L x W)
Mængde 2 Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Designet til sikker indsamling, transport og bortskaffelse af medicinsk affald i original emballage, dvs. tabletter eller flasker