Få mere at vide
Sharpsguard™ pharmi 22 Multi-Purpose 21,01L affaldsbeholder Artikelnummer.: 12312449
Sharpsguard™ pharmi 22 Multi-Purpose 21,01L affaldsbeholder
Artikelnummer. 12312449
21.01 L, Hver
Kapacitet (metrisk):
21.01 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 12312449
Brand: Daniels Healthcare DD220
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
En ideel beholder til almindeligt brug af medicinaffald til bortskaffelse af medicinaffald i original emballage. Sharpsguard™ pharmi 22 Multi-Purpose 21,01L affaldsbeholder leveres med låg samlet.
  • Stiv polypropylen konstruktion og vægtykkelse
  • Tilbyder enestående beskyttelse mod indtrængende skarpe genstande og lækkende væsker
  • Når beholderen er fuld til påfyldningslinjen, skal den låses og bortskaffes sikkert
  • Alle har tydelige British Standard markeringer, brugervejledning og en synlig udfyldningslinje
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 21.01 L
Certificeringer/compliance BS 7320: 1990, ISO 9002
Lukketype Låg
Farve Blå
Højde (metrisk) 345 mm
Længde (metrisk) 330 mm
Åbningsstørrelse (metrisk) 148 x 78 mm (L x W)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Designet til sikker indsamling, transport og bortskaffelse af medicinsk affald i original emballage, dvs. tabletter eller flasker
Materiale Polypropylen
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Sharpsguard™ pharmi 22 Multi-Purpose 21,01L affaldsbeholder >