Få mere at vide
Sharpsguard™ pharmi 11,5 Multi-Purpose 10,91L affaldsbeholder
Artikelnummer. 12302449
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10.91 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12302449 10.91 L Hver
1 options
Artikelnummer. 12302449 Leverandør Daniels Healthcare Leverandørnr. DD210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.00 DKK
    31.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 9.61 DKK
    23% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
En ideel beholder til almindeligt brug af medicinaffald til bortskaffelse af medicinaffald i original emballage. Sharpsguard™ pharmi 11,5 Multi-Purpose 10,91L affaldsbeholder leveres med låg samlet.
  • En ideel affaldsbeholder til almindeligt brug til bortskaffelse af medicinaffald i original emballage, såsom ubrugte piller; ingen skarpe
  • Denne næste udvikling af pharma-beholderen tilbyder et bæredygtigt alternativ lavet af 100 % genbrugsplast
  • Mens den er i brug, kan denne beholder placeres sikkert i et af Point of Use tilbehøret i POUDS™ rækkevidde
  • Beholderen er til bortskaffelse ved forbrænding eller anden godkendt proces; designet til forsendelse af affald kategoriseret efter EAK-koder: 18-01-09 og 18-02-08
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 10.91 L
Certificeringer/compliance BS 7320: 1990, ISO 9002
Lukketype Låg
Farve Blå
Højde (metrisk) 285 mm
Længde (metrisk) 176 mm
Åbningsstørrelse (metrisk) 77 x 45 mm (L x W)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med (applikation) Designet til sikker indsamling, transport og bortskaffelse af medicinsk affald i original emballage, dvs. tabletter eller flasker
Materiale Polypropylen
Produkttype Affaldsbeholder