Få mere at vide
Daniels Healthcare™ Sharpsguard™ Orange Multi-Purpose Sharps Container with Pail Handle
Kapacitet (metrisk):
9.27 L
17.86 L
Højde (metrisk):
249 mm
343 mm
Længde (metrisk):
275 mm
327 mm
Åbningsstørrelse (metrisk):
48 mm x 148 mm (L x W)
58 mm x 148 mm (L x W)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Container for disposal by incineration
- Rigid polypropylene construction and wall thickness
- Offers outstanding protection against penetrating sharps and leaking fluids
- Wide aperture allows economical and convenient disposal of large items
- When container is full to the fill line it must be locked and disposed of safely
- All have clear British Standard markings, user instructions and a visible fill line
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 9.27 L |
| Certificeringer/compliance | BS 7320: 1990, ISO 9002 |
| Lukketype | Lid |
| Farve | Yellow, Orange |
| Højde (metrisk) | 249 mm |
| Længde (metrisk) | 275 mm |
| Åbningsstørrelse (metrisk) | 48 mm x 148 mm (L x W) |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) åbning | 275 mm |
| Til brug med (applikation) | Sharps Container |
| Vis mere |