Få mere at vide
Sharpsafe™ Polypropylene Medicinal Sharps Container
Kapacitet (metrisk):
2.0 L
4 L
13 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Easy disposal of sharps
- Protected Access range
- Polypropylene
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| Certificeringer/compliance | BS 7320, AFNOR NX30-500, UN 3291 |
| Lukketype | Lid |
| Lukningsfarve | Yellow |
| Farve | Yellow |
| Model- | 4100 |
| Mængde | 1 Ea. |
| Inkluderer | Closure |
| Til brug med (applikation) | Designed for use in public access areas such as A&E and out-patients |
| Materiale | Polypropylene |