Få mere at vide
Sharpsafe™ Polypropylene Medicinal Sharps Container
Kapacitet (metrisk):
2.0 L
4 L
13 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Yellow with orange lid
- Clear British Standard markings
- Visible fill line
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 2.0 L |
| Certificeringer/compliance | Manufactured to BS 7320: 1990, ISO 9002 standards and UN Packing Group II approved |
| Lukketype | Lid |
| Lukningsfarve | Yellow |
| Model- | 4140 Rectangular |
| Mængde | 1 Ea. |
| Inkluderer | Closure |
| Materiale | Polypropylene |