Få mere at vide
Hospidex™ Sharpsafe™ Polypropylene Biohazard Container
Artikelnummer. 11988877
Kapacitet (metrisk):
1 L
2 L
Artikelnummer. 11988877
Brand: Hospidex™ SHA4160
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Use the Sharpsafe™ Polypropylene Biohazard Container to transport dangerous biohazardous goods for disposal.
  • Yellow
  • Polypropylene
  • NFX 30-505 certification
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Certificeringer/compliance NFX30-500
Højde (metrisk) 188 mm
Længde (metrisk) 106 mm
Autoklaverbar Autoclavable
Til brug med (applikation) For collection of sharps waste treatment activities, pungent, sharp and / or pointed
Materiale Polypropylene
Produkttype Biohazard Container