Få mere at vide
Karl Hecht™ Sharps affaldskasse
Artikelnummer. 10421522
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1.8 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10421522 1.8 L
1 options
Artikelnummer. 10421522 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 49070002
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Til sikker bortskaffelse af brugte nåle og klinisk skarpe genstande i henhold til FN-forskrifter.
  • Fremstillet af polypropylen
  • FN-undersøgelse omfatter emissionstest, GS-test, tilladelse til transport af smittefarligt affald, påfyldningsmærke og dæksel med indbygget lukning
  • Gul og rød i farven
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1.8 L
Farve Gul
Til brug med (applikation) Sikker bortskaffelse af brugte nåle og klinisk skarpe genstande i henhold til FN-forskrifter