Få mere at vide
Fisherbrand™ Sharps-beholder med skydeadgangslåg
Artikelnummer. 15290009 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Mængde:
18/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 18
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15290009 18/Pk. Pakke med 18
1 options
Artikelnummer. 15290009
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Undgå direkte kontakt med skarpe genstande og utilsigtede nålestik. Fisherbrand™ Sharps Container med Silde Access Låg giver sikker bortskaffelse af sprøjter, kanyler og andre små skarpe genstande.
  • Stabelbar for at reducere lagerplads før brug
  • 1,0L kapacitet
  • Tydeligt låg for at se påfyldningsniveauet
  • Skydeadgangslåg til midlertidige og endelige lukninger for sikkerhed og sikkerhed
  • Indbygget nålefjernelsesport
  • Kompatibel med Droplet™ Blodopsamlingsbakke
  • Måler 115 x 115 x 192 mm
  • Pakke med 18
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Lukketype Slide Access
Lukningsfarve Gennemskinnelig
Kapacitet (engelsk) 33,8 oz.
Farve Gul
Dimensioner (L x B x H) 115 x 115 x 192 mm
Højde (metrisk) 192 mm
Længde (metrisk) 115 mm
Mængde 18/Pk.
Stabelbar Ja
Bredde (metrisk) 115 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Inkluderer Skyd adgangslåg
Materiale Polypropylen
Produkttype Sharps Container