Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Sharps Container, Quart
Artikelnummer. 16350706 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 L
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
16350706 1 L
1 options
Artikelnummer. 16350706 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. HS120177
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00 DKK
    497.27 DKK / Pakke med 18
    Spare 112.73 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Sharps Containeren er nem at bruge og transportere og giver sikker bortskaffelse af sprøjter, kanyler og andre små skarpe genstande.
  • Tydeligt mærket med Biohazard-advarslen på den ene side
  • Giver sikker bortskaffelse af sprøjter, kanyler og andre små skarpe genstande
  • Stabelbar for at reducere lagerplads før brug
  • Tydeligt låg for at se påfyldningsniveauet
  • Skydeadgangslåg giver midlertidige og endelige lukninger for sikkerhed og sikkerhed
  • Indbygget nålefjernelsesport, forhindrer direkte kontakt med skarpe genstande
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Lukketype Slide Top
Lukningsfarve Klarhed
Kapacitet (engelsk) 1 qt.
Farve Rød
Engangs Genanvendelig
Højde (metrisk) 19.2 cm
Længde (metrisk) 11.5 cm
Model- HS120177
Stabelbar Ja
Bredde (metrisk) 11.5 cm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Inkluderer Beholder og låg
Til brug med (applikation) Skarpe
Bredde (engelsk) 4,5 tommer.
Længde (engelsk) 4,5 tommer.
Højde (engelsk) 7,5 tommer
Materiale Polypropylen
Produkttype Sharps Container