Få mere at vide
Woodsafe™ Skarpespand og farligt affaldsbeholdere med dobbelt låg i naturlig farve
Artikelnummer. 18126539
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0.5 L
3.3 L
6 L
12 L
25 L
50 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
18126539 12 L Pakke med 20
18737338 0.5 L Pakke med 50
18727338 - -
18106549 3.3 L -
18186539 6 L -
18792815 25 L -
18772825 50 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Følg instruktionerne for sikker og korrekt brug
Artikelnummer. 18126539 Leverandør Woodsafe™ Leverandørnr. 1120120
Outlet Corner
Brug rabatkode 28080
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Følg instruktionerne for sikker og korrekt brug
Woodsafe er en omkostningseffektiv løsning til at reducere brugen af fossilt baseret plast med 80 % og CO2-udledning med 66 %, dokumenteret i en fuld LCA. Produceret med restprodukter fra skovindustrien ved hjælp af grøn energi. Fås i størrelser fra 0,5 L til 50 L. Enkelt og dobbelt låg versioner.
  • Woodsafe™ tilbyde en bæredygtig klinisk affaldshåndteringsløsning produceret med restprodukter fra den svenske skovindustri
  • Reducerer brugen af fossilbaseret plast med 80 %!
  • Sænker CO2-fodaftrykket med mere end 60 %, bevist i fuld LCA
  • Fremstillet af 100% biokomposit
  • Låget kan lukkes sikkert permanent til transport til den endelige bortskaffelse
  • Mine grønne laboratorier ACT Mærke
  • Følger samme proces som gule skraldespande og kan bruges til at transportere de samme stoffer
  • Naturlig farve og lugt fra træ - Ingen migration af stoffer
  • I overensstemmelse med UN3291
  • Testet iht ISO 23907-1:2019
  • FN ADR godkendt
  • Biokomposit har samme egenskaber som fossilbaseret plastik og kan bruges på nøjagtig samme måde
  • BEMÆRK: Snor mellem låg er til leveringsformål, fjern/bræk før brug!
  • Stop med at brænde plastik
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 12 L
Certificeringer/compliance DA ISO 23907-1:2019. UN3291, ADR Godkendt
Lukningsfarve Brun
Kapacitet (engelsk) 2,64 gal
Farve Brun, Gul
Dimensioner (L x B x H) 31,5 x 18,6 x 34 cm (12,4 x 7,32 x 13 tommer)
Engangs Engangsbrug
Mængde 1 hv.
Stabelbar Ja
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Inkluderer Beholder + låg + etiket
Til brug med (applikation) Sikker bortskaffelse af skarpe genstande og potentielt smitsomt affald eller medicinsk affald
Emballage Pap
Materiale Biokomposit
Produkttype Beholder til biofarligt affald (bordplade)
Vis mere Vis mindre
Lavere klimapåvirkning og ACT mærke