Få mere at vide
Micronova™ Sharpie™ UltraFine Point Lab-markører
Artikelnummer. p-200109622 Shop alle Micronova produkter
Farve:
Blå
Sort
Artikelnummer. 17675915
Brand: Micronova™ PEN51
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sharpie™ UltraFine Point Lab Markers bruger permanent blæk og leveres med låg. Den ultrafine spids giver mulighed for præcis mærkning og dokumentation.
  • Produkttype: Marker Pen
  • Tip Type: Fiber
  • Spidsstørrelse: Ultrafin (0,2 mm)
  • Leveres med hætte: Ja
  • Til brug med (applikation): Mærkning og dokumentation
  • Til brug med (udstyr): Prøvebeholdere, objektglas, glas, plastik og papir
Tekniske data
Materiale Plast
Farve Sort
Dækfarve Hvid
Dimensioner (L x B) 15,24 x 1,27 cm (6 x 0,5 tommer)
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO9001 certificeret facilitet
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Mærkning og dokumentation
Til brug med (udstyr) Prøvebeholdere, objektglas, glas, plastik og papir
Emballage 4 kuglepenne/første taske, 12 kuglepenne/dobbeltpose, 12 kuglepenne/Cs.
Produkttype Permanent Marker Pen
Sterilitet Ikke steril
Tip stil Ultrafin (0,2 mm)
Vægt (engelsk) 0,32 oz.
Vægt (metrisk) 9.0718 g