Få mere at vide
Micronova™ Sharpie™ UltraFine Point Lab-markører
Shop alle Micronova produkter
Farve:
Blå
Sort
Beskrivelse
- Produkttype: Marker Pen
- Tip Type: Fiber
- Spidsstørrelse: Ultrafin (0,2 mm)
- Leveres med hætte: Ja
- Til brug med (applikation): Mærkning og dokumentation
- Til brug med (udstyr): Prøvebeholdere, objektglas, glas, plastik og papir
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Plast |
| Farve | Blå |
| Dækfarve | Hvid |
| Dimensioner (L x B) | 15,24 x 1,27 cm (6 x 0,5 tommer) |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ISO9001 certificeret facilitet |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Mærkning og dokumentation |
| Til brug med (udstyr) | Prøvebeholdere, objektglas, glas, plastik og papir |
| Emballage | 4 kuglepenne/første taske, 12 kuglepenne/dobbeltpose, 12 kuglepenne/Cs. |
| Vis mere |