Få mere at vide
Micronova™ Sharpie™ UltraFine Point Lab-markører
Artikelnummer. 17675915 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Sort
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17675915 Sort
17685915 Blå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17675915 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. PEN51
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.00 DKK
    457.04 DKK / Pakke med 12
    Spare 36.96 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Sharpie™ UltraFine Point Lab Markers bruger permanent blæk og leveres med låg. Den ultrafine spids giver mulighed for præcis mærkning og dokumentation.
  • Produkttype: Marker Pen
  • Tip Type: Fiber
  • Spidsstørrelse: Ultrafin (0,2 mm)
  • Leveres med hætte: Ja
  • Til brug med (applikation): Mærkning og dokumentation
  • Til brug med (udstyr): Prøvebeholdere, objektglas, glas, plastik og papir
Tekniske data
Materiale Plast
Farve Sort
Dækfarve Hvid
Dimensioner (L x B) 15,24 x 1,27 cm (6 x 0,5 tommer)
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO9001 certificeret facilitet
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Mærkning og dokumentation
Til brug med (udstyr) Prøvebeholdere, objektglas, glas, plastik og papir
Emballage 4 kuglepenne/første taske, 12 kuglepenne/dobbeltpose, 12 kuglepenne/Cs.
Produkttype Permanent Marker Pen
Sterilitet Ikke steril
Tip stil Ultrafin (0,2 mm)
Vægt (engelsk) 0,32 oz.
Vægt (metrisk) 9.0718 g