Få mere at vide
Honeywell™ SHARPFLEX PU-handsker
Artikelnummer. 15866735
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15866735 11 1 par
15826735 7 1 par
15836735 8 1 par
15846735 9 1 par
15856735 10 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15866735 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 223252311
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Honeywell™ SHARPFLEX PU-handsker til håndtering af tunge dele med høj skærerisiko i et tørt eller let fedtet miljø.
  • Strikket handske i komposit og para-aramid garn
  • Strikketeknikken giver handsken en fremragende pasform og høj fingerfærdighed
  • Kompositgarnet er pålidelig og sikker beskyttelse
  • Para-aramidgarnet sikrer en modstandsdygtighed over for skærerisici
  • Belagt polyamid indvendig
  • Tilbyder en større komfort og begræns hudens kontakt med kompositfibre
  • Sort PU-belægning på håndfladen
  • Forøg slidstyrken og gør det muligt at bruge i let fedtede omgivelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420-03 EEC Grundlæggende standarder, EN 388-03 Mekaniske farer
Oversigt Para-aramid og kompositfiber, 13 gauge
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Grøn, Gul, Sort
Størrelse 11
Længde (metrisk) 25 cm