Få mere at vide
Honeywell™ SHARPFLEX NIT handsker
Artikelnummer. 15886735
Skift visning
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
1 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15886735 8 1 par
15876735 7 1 par
15896735 9 -
15806745 10 1 par
15816745 11 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15886735 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 223252408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.05 DKK
    70.92 DKK / 1 par
    Spare 24.13 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Honeywell™ SHARPFLEX NIT Handsker til håndtering af tunge dele med høj skærerisiko i et tørt eller let fedtet miljø.
  • Strikket handske i komposit og para-aramid garn
  • Strikketeknikken giver handsken en fremragende pasform og høj fingerfærdighed
  • Kompositgarnet er pålidelig og sikker beskyttelse
  • Para-aramidgarnet sikrer en modstandsdygtighed over for kontaktvarmen og skærerisikoen
  • Belagt polyamid indvendigt giver en større komfort og begrænser hudens kontakt med kompositfibre
  • Sort nitrilskumbelægning på håndfladen
  • Nitrilbelægning giver god beskyttelse mod olie og fedt
  • Skumbelægningen gør handsken mere fleksibel end standard nitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance EN 420-03 EEC Grundlæggende standarder, EN 388-16 Mekaniske farer
Oversigt Para-aramid og komposit, 13 gauge
Farve Grøn, Gul, Sort
Materiale Nitril, Polyamid
Størrelse 8
Længde (metrisk) 25 cm