Få mere at vide
Honeywell™ SHARPFLEX NIT handsker
Beskrivelse
- Strikket handske i komposit og para-aramid garn
- Strikketeknikken giver handsken en fremragende pasform og høj fingerfærdighed
- Kompositgarnet er pålidelig og sikker beskyttelse
- Para-aramidgarnet sikrer en modstandsdygtighed over for kontaktvarmen og skærerisikoen
- Belagt polyamid indvendigt giver en større komfort og begrænser hudens kontakt med kompositfibre
- Sort nitrilskumbelægning på håndfladen
- Nitrilbelægning giver god beskyttelse mod olie og fedt
- Skumbelægningen gør handsken mere fleksibel end standard nitril
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420-03 EEC Grundlæggende standarder, EN 388-16 Mekaniske farer |
| Oversigt | Para-aramid og komposit, 13 gauge |
| Farve | Grøn, Gul, Sort |
| Materiale | Nitril, Polyamid |
| Størrelse | 7 |
| Længde (metrisk) | 25 cm |