Få mere at vide
Honeywell™ SHARPFLEX Liner Handsker
Beskrivelse
- Strikket handske i komposit og Kevlar garn
- Strikketeknikken giver handsken en fremragende pasform og høj fingerfærdighed
- Kompositgarnet er pålidelig og sikker beskyttelse
- Kelvar-garnet sikrer en modstandsdygtighed over for kontaktvarmen og skærerisikoen
- Belagt polyamid indvendigt giver en større komfort og begrænser hudens kontakt med kompositfibre
- At være Ambidexterous forlænger handskens levetid
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420-03 EEC Grundlæggende standarder, EN 388-16 Mekaniske farer, EN 407-04 Termiske farer |
| Oversigt | 13 gauge, Dupont™ Kevlar™ aramidfibre og kompositfibre |
| Farve | Grøn, Gul |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Materiale | Polyamid |
| Størrelse | 8 |
| Længde (metrisk) | 25 cm |