Få mere at vide
Honeywell™ SHARPFLEX latexhandsker
Description
- Strikket handske i komposit og para-aramid garn
- Strikketeknikken giver handsken en fremragende pasform og høj fingerfærdighed
- Kompositgarnet er pålidelig og sikker beskyttelse
- Para-aramidgarnet sikrer en modstandsdygtighed over for kontaktvarmen og skærerisikoen
- Belagt polyamid indvendigt
- Tilbyder en større komfort og begræns hudens kontakt med kompositfibre
- Blå krøllet latexbelægning på håndfladen
- Latex belægning giver bedre greb og en let termisk beskyttelse (op til 250 °C) modstand
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | EN 420-03 EEC Grundlæggende standarder, EN 388-03 Mekaniske farer, EN407-04 : Termiske risici |
| Oversigt | Para-aramid og komposit, 13 gauge |
| Farve | Gul, Grøn, Blå |
| Materiale | Latex |
| Størrelse | 10 |
| Længde (metrisk) | 25 cm |