Få mere at vide
Epredia™ Xylenerstatning
Artikelnummer. p-4532357 Shop alle Epredia produkter
Mængde:
1 gal.
4 x 1 gal.
Pakningsstørrelse:
4 L
Pakke med 4
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10524305
Brand: Epredia™ 6764506
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opnå sikrere og mere bekvem behandling, farvning og dækglas med Epredia™ Xylenerstatning.
  • Ikke sensibiliserende over for normal hud
  • Fordampningshastighed svarende til xylen
  • Næsten lugtfri alifatisk —kulbrinte uden citrusaroma
  • Luftbåren eksponeringsgrænse tre gange sikrere end xylen (TLV 300ppm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Xylenerstatning
Mængde 4 x 1 gal.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P262-Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: naptha (petroleum),hydrotreated heavy