Få mere at vide
Epredia™ Xylenerstatning
Artikelnummer. 10524305 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
1 gal.
4 x 1 gal.
Pakningsstørrelse:
4 L
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10524305 4 x 1 gal. Pakke med 4
10128638 1 gal. 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10524305 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 6764506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2190.00 DKK
    1137.23 DKK / Pakke med 4
    Spare 1052.77 DKK
    48% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opnå sikrere og mere bekvem behandling, farvning og dækglas med Epredia™ Xylenerstatning.
  • Ikke sensibiliserende over for normal hud
  • Fordampningshastighed svarende til xylen
  • Næsten lugtfri alifatisk —kulbrinte uden citrusaroma
  • Luftbåren eksponeringsgrænse tre gange sikrere end xylen (TLV 300ppm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Xylenerstatning
Mængde 4 x 1 gal.