Få mere at vide
Epredia™ Xylenerstatning
Artikelnummer. 10128638 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Mængde:
1 gal.
4 x 1 gal.
Pakningsstørrelse:
4 L
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10128638 1 gal. 4 L
10524305 4 x 1 gal. Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10128638 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 9990505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    547.00 DKK
    424.79 DKK / 4 L
    Spare 122.21 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opnå sikrere og mere bekvem behandling, farvning og dækglas med Epredia™ Xylenerstatning.
  • Ikke sensibiliserende over for normal hud
  • Fordampningshastighed svarende til xylen
  • Næsten lugtfri alifatisk —kulbrinte uden citrusaroma
  • Luftbåren eksponeringsgrænse tre gange sikrere end xylen (TLV 300ppm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Xylenerstatning
Mængde 1 gal.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Shandon Xylene Substitute
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.