Få mere at vide
Epredia™ Xylenerstatningsmonteringsmiddel
Artikelnummer. 13300125 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
120 ml
Pakningsstørrelse:
120ml
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
13300125 120 ml 120ml
1 options
Artikelnummer. 13300125 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 1900233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00 DKK
    148.32 DKK / 120ml
    Spare 42.68 DKK
    22% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Anvend alle rutinemæssige xylen-erstatningsclearingsmidler med Epredia™ Xylenerstatningsmonteringsmiddel.
  • Permanent, organisk monteringsmedium
  • Toluen base
  • Brydningsindeks: 1.495± 0,005 (tør)
  • Viskositet: Medium (120-265 cps ved 24 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Xylenerstatning
Volumen (metrisk) 120 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Shandon Xylene Substitute Mountant
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene, isobutyl methacrylate