Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Vertikal farvningskrukke, Lodret farvningskrukke, Holder 16 objektglas ryg mod ryg
Artikelnummer. 15293867 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Slide Count:
16
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Slide Count unitSize
15293867 16 Hver
1 options
Artikelnummer. 15293867 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 140
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold 16 slides ryg mod ryg i Epredia™ Shandon™ Lodret farvningskrukke.
Funktioner:
  • Tung, klar glaskonstruktion
  • Indvendige riller
  • Bredmundet for nem glidehåndtering
  • 1,85 x 1,85 tommer. (47 x 47 mm) firkantet top med flange
Inkluderer:
  • Flanget, klart glasdæksel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Glas
Bund form Flad
Farve Klar
Materiale Glas
Type Farvningskrukke
Inkluderer Dække
Slide Count 16
Længde (engelsk) 1,85 tommer.
Længde (metrisk) 47 mm
Bredde (engelsk) 1,85 tommer.
Bredde (metrisk) 47 mm