Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Tissue-Processing/Embedding Cassettes II, Gray
Artikelnummer. 13457397 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Farve:
Lyserød
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve unitSize
13457397 Lyserød Hver
1 options
Artikelnummer. 13457397 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. 1001060
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Secure specimens during processing with Epredia™ Shandon™ Tissue Processing/Embedding Cassettes II.
  • Acetal polymer construction
  • Small slot-style pores
  • Cassette writing face is at a 45° angle
  • Box of 500 cassettes with attached lids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Pore stil Small Slotted Pore
Skriveansigtsvinkel 45°
Farve Lyserød
Materiale Acetal Polymer
Produkttype Tissue Cassette