Få mere at vide
Epredia™ Shandon™ Vævsmærkende farvestoffer, vævsmærkningsfarvesæt
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
59 ml
5 x 59 ml
Farve:
Blå
Flere
Grøn
Gul
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Specielt bindende pigment dækker vævet jævnt uden at trænge ind i vævsoverfladen
- Forstyrrer ikke diagnostisk tolkning
- Hurtigttørrende og let at bruge; reducerer tidsfaktoren ved akut frysesnit
Bestillingsoplysninger:
Fås enkeltvis eller som et sæt (inkluderer en flaske hver af sort, blå, gul, rød og grøn; 50 applikatorpinde; lagerbase).
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Produkttype | Vævsmærkende farvestof |
| Mængde | 59 ml |
| Til brug med (applikation) | Sundhedspleje |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanolamine,2-(dimethylamino) ethanol,formaldehyde, FD&C red No. 40