Beskrivelse
- Specielt bindende pigment dækker vævet jævnt uden at trænge ind i vævsoverfladen
- Forstyrrer ikke diagnostisk tolkning
- Hurtigttørrende og let at bruge; reducerer tidsfaktoren ved akut frysesnit
Bestillingsoplysninger:
Fås enkeltvis eller som et sæt (inkluderer en flaske hver af sort, blå, gul, rød og grøn; 50 applikatorpinde; lagerbase).
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Produkttype | Vævsmærkende farvestof |
| Mængde | 59 ml |
| Til brug med (applikation) | Sundhedspleje |